Learn More
Lenz Laborglasintrumente Round-Bottom Flasks With Conical Ground Joint
Description
- According to DIN EN ISO 4797
- With inscription label
- Material: DURAN™
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Materiale | Duran Glass |
| Giunto rastremato standard | NS 45/40 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 223 mm |
| Quantità | 1 Ea. |