missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glassco Laboratory Equipments Round Bottom Glass Flask

Codice prodotto. 31937676
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Giunto rastremato standard:
14/23
29/32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Giunto rastremato standard Dimensione della confezione
31937676 250 mL 29/32 pezzi 10
31937697 25 mL 14/23 pezzi 10
31937677 50 mL 14/23 pezzi 10
31937659 50 mL 29/32 pezzi 10
31937692 100 mL 14/23 pezzi 10
31937695 100 mL 29/32 pezzi 10
31937688 500 mL 29/32 pezzi 10
31937654 1000 mL 29/32 pezzi 10
31937669 2000 mL 29/32 pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31937676 Fornitore Glassco Laboratory Equipments N. del fornitore EU057.202.23
Spedizione stimata: 08-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Round bottom glass flask with a single neck and joint for laboratory use.

  • Round bottom glass flasks with a single neck and joint
  • Available in 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL capacities
  • NS 14/23 joints are available for 25 mL, 50 mL, and 100 mL flasks
  • NS 29/32 joints are available for 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL flasks
  • Made from heat-resistant ASTM E-438 Type 1, Boro 3.3 glass
  • Complies with DIN/ISO 4797 and USP standards
  • Features white printing
  • Chemical resistant

Specifica

Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Product Type Flask
Giunto rastremato standard 29/32
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated No
Mouth Style Joint
Sterilità Non-sterile
Forma del fondo Round
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.