Learn More
Falcon™ Provette in polipropilene a fondo sferico
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10655411 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
14 mL
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
Sterilità:
Non-sterile
Prodotto sterile
Sterile
Diametro (sistema metrico):
12 mm
12 mm
17 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Sterilità Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10655411 5 ml 75 mm Prodotto sterile 12 mm pezzi 1000
10538272 14 mL 100 mm Sterile 17 mm pezzi 1000
15227843 14 mL 100 mm Sterile 17 mm pezzi 1000
10519901 5 ml 75 mm Non-sterile 12 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10655411 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 352053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    177.99€ / pezzi 1000
    Risparmia 13.01€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene for excellent chemical and thermal resistance. Falcon™Round-Bottom Polypropylene Tubes are tested to withstand 3000 x g centrifugation.
  • Widely used and referenced in laboratory protocols
  • Dual position snap-cap prevents sample loss with ease of handling
  • Sterile, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL (Cat. No. 352002 nonsterile)
The foundation for consistent research results
  • Provide reliable containment of laboratory fluid samples
  • Polypropylene tubes are best suited for applications requiring greater thermal and chemical stability
  • Dual-position snap caps, heavier gauge walls, and unique construction provide a secure, positive seal
  • Medical-style packaging materials
  • 3,000 RCF rating (RCF claims refer to Relative Centrifugal Force measured in g-force for materials with a specific gravity of 1.0, used in an appropriate rotor with correct cushion and safety precautions. Tubes used with organic solvents at temperatures below 0°C may have lower RCF ratings.)
  • 17 x 100 mm tubes have blue printed graduations and white writing patch
  • Tube dimensions and volumes are approximate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Descrizione 3000 x G
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale Polipropilene
Forma Round Bottom
Monouso Sì
Imballaggio 125/conf., 1000/scatola
Sterilità Prodotto sterile
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo di chiusura Senza tappo
Product Type Provetta per analisi