Learn More
Greiner Bio-One Round Bottom Polystyrene Culture Tube with Two-Position Vent Stopper
Descrizione
- Volume: 4.5mL
- Dia. x Height: 12.4 x 75mm
- Sterile
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | HDPE |
| Colore chiusura | Translucent |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Tipo di chiusura | Dual-position Vent Stopper |
| Colore | Clear |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Quantità | 25/Pk., 2000/Cs. |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 4.5 mL |
| Vedi altri risultati |