Learn More
Thermo Scientific™ Cestello rotondo per rotore Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos
Codice prodotto. 10488732 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
18 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10488732 18 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10488732 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75008172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00€
    402.00€ / pezzi 1
    Risparmia 19.00€
    4% Sconto
In stock
For use with Four-Place Swinging Bucket Rotor 75-003-047
Order Info
Order correct quantity to equip rotor. Aerosol-tight lids (75008173) sold separately. Optional adapters accept assorted tube styles and volumes from 1.5mL to 100mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotore oscillante per centrifughe Labofuge™ 400 e 400R
Capacità 18 mL
Dimensioni provetta 1.5 to 100 mL