Learn More
SCAT Contenitori rotondi
Codice prodotto. 17161511 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
4 L
5 L
10 L
25 L
50 L
60 L
Dimensione chiusura:
B53
B83
S65
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
17161511 50 L B83 Pezzo
10801511 2 L B53 Pezzo
10190560 4 L B83 Pezzo
10830201 5 L S65 Pezzo
10323490 10 L B83 Pezzo
10398319 10 L S65 Pezzo
10650241 25 L S65 Pezzo
10650431 60 L S65 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 17161511 Fornitore SCAT N. del fornitore 107730
Spedizione stimata: 01-12-2026
I contenitori tondi SCAT sono ideali per la raccolta e lo smaltimento di piccole quantità di solventi grazie alle loro dimensioni compatte. Diversi contenitori tondi SCAT possono essere facilmente posizionati presso il sistema HPLC e dotati di SCAT SafeyWasteCaps o dello SCAT Universal Waste Hub 'Jan'.
  • Realizzati in robusto HDPE o PP e quindi resistenti a tutti i solventi comunemente usati in laboratorio
  • Disponibile nelle comuni filettature S65, S70/71 e B83
  • Capacità di riempimento da 2 L molto compatte a 4 L, 10 L, 25 L, 50 L e 60 L per la raccolta di solventi voluminosi
  • Molte caratteristiche individuali come maniglie di trasporto, maniglie o scale di misurazione, che garantiscono una manipolazione sicura delle sostanze pericolose
I contenitori tondi SCAT sono un'alternativa perfetta o un complemento ai contenitori SCAT convenzionali per fornire una separazione fisica dei solventi e prevenire la miscelazione di liquidi pericolosi.
Specifica
Autoclavabile No autoclavable
Capacità (sistema metrico) 50 L
Dimensione chiusura B83
Colore Bianco traslucido
Descrizione Tanica rotonda 50 L, B83, PP, con maniglie di trasporto, dimensioni (L x A x P): 380 x 680 x 380 mm, autoclavabile
Dimensioni (L x P x A) 380 x 380 x 680 mm
Monouso No
Include Maniglie di trasporto, autoclavabili
Materiale PP
Mouth Style B83
Product Type Tanica
Forma Rotonda
Sterilità No estéril