Descrizione
- L-LDPE (linear LDPE), transparent
- Rupture-proof
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 24.5 cm |
| Tipo | Tank |
| Materiale | LLDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 14 L |
| Altezza (sistema metrico) | 32.5 cm |