Learn More
Gilac™ Round Dustbin with Black Handles
Codice prodotto. 17958711
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17958711 50 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17958711 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G0306211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.68€
    64.63€ / pezzi 1
    Risparmia 33.05€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Round Dustbin with Black Handles is a round 50 L food container with handles.
  • Round 50 L dustbin with handles.
  • Lid available as an option.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 L
Capacità (sistema imperiale) 13.2 gal.
Colore White
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Polyethylene
Product Type Dust Bin