Learn More
Gilac™ Round Dustbin with Lid
Codice prodotto. 17928751
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
35 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17928751 35 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17928751 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G6115211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.49€
    55.33€ / pezzi 1
    Risparmia 23.16€
    29% Sconto
Round Dustbin with Lid is also available in versions with swing lid or without lid.
  • 35 L Storage bin.
  • Also available in versions with swing lid or without lid.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 35 L
Capacità (sistema imperiale) 9.2 gal.
Colore White
Forma Round
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale HDPE
Product Type Dust Bin