Learn More
Hach Lange™ Round Glass Disposable Cuvettes
Codice prodotto. 10060382
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
10 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza del percorso
10060382 10 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10060382 Fornitore Hach Lange™ N. del fornitore LYY621
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Use for spectral measurements of liquids. Hach Lange™ Round Glass Disposable Cuvettes are important accessories for spectrophotometers.
  • Round
  • Disposable
  • 50x10 mm
  • 50 pcs
  • Glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cuvette
Monouso Sì
Materiale Vetro
Quantità Confezione da 560
Lunghezza del percorso 10 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per spettrofotometri LICO
Da utilizzare con (applicazione) Per misurazioni spettrali dei liquidi