Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie tonde in vetro a bocca stretta
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Colore:
Ambra
Clear
Trasparente
Descrizione
- Narrow neck
- Borosilicate glass, round
- Amber or clear glass
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 49 mm |
Altezza (sistema metrico) | 114 mm |
Product Type | Bottiglia |
Capacità (sistema metrico) | 125 ml |
Colore | Ambra |
Materiale | Vetro borosilicato |
N. per confezione | Confezione da 104 |
Quantità | Confezione da 104 |
Bocca | Stretta |
Forma | Sezione circolare |