Learn More
Round Glass Narrow Mouth Alpha Bottles, without Cap
Descrizione
- Narrow neck
- Borosilicate glass
- Round
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Colore | Clear |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Rivestimento interno chiusura | Polypropylene/SOP |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Product Type | Alpha Bottle |