Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie tonde in vetro a bocca stretta
Codice prodotto. 12820914 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Colore:
Ambra
Clear
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 104
pezzi 20
pezzi 35
pezzi 60
pezzi 86
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
12820914 100 ml Ambra pezzi 86
12800904 100 ml Clear pezzi 86
12830914 125 ml Ambra pezzi 104
12840904 250 ml Trasparente pezzi 60
12860914 500 ml Ambra pezzi 35
12860904 500 ml Trasparente pezzi 35
12850884 500 ml Trasparente pezzi 10
12870914 1000 ml Ambra pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 12820914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.55€
    23.46€ / pezzi 86
    Risparmia 1.09€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Store, pour or share your laboratory liquids using Round Glass Narrow Mouth Alpha Bottles. Available in clear or amber glass, these round bottles are an integral tool in the laboratory.
  • Narrow neck
  • Amber or clear glass
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Colore Ambra
Materiale Vetro sodico-calcico
N. per confezione Confezione da 86
Quantità Confezione da 86
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Diametro (sistema metrico) 46 mm
Forma Rotondo
Product Type Bottiglia