Learn More
Hach Lange™ Cuvette monouso rettangolari in plastica
Description
- Rectangular
- Disposable
- 50x10 mm
- 50 pcs
- Plastic
Specifications
Specifications
| Tipo | Cuvette |
| Monouso | Sì |
| Materiale | Plastica |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 cm |
| Quantità | Confezione da 50 |
| Lunghezza del percorso | 50 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per spettrofotometri LICO |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per misurazioni spettrali dei liquidi |
| Forma | Rectangle |