Learn More
Gilac™ Round Proofing Basket
Codice prodotto. 17908811
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5/0.75 kg
1 kg
1.5/2 kg
Diametro (sistema metrico):
20 cm
23 cm
27 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) unitSize
17908811 0.5/0.75 kg 20 cm Pezzo
17928881 1 kg 23 cm Pezzo
17988801 1.5/2 kg 27 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17908811 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G070150
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Round Proofing Basket ensures that the dough is well ventilated. It can be staggered, stacked, and nested to save space.
  • The cavity structure ensures that the dough is well ventilated.
  • Can be staggered stacked and nested to save space.
  • Comes with food contact certificates for optimum food safety and hygiene.
  • Easy to clean and machine-washable.
  • Light and extremely durable.
  • Wide range of 10 product references to meet all needs (0.5 to 2 kg capacity).
  • Liner (G072030) available as an option.
Specifica
Product Type Proofing Basket
Materiale Polypropylene
Capacità (sistema imperiale) 1.1/1.7 lb.
Capacità (sistema metrico) 0.5/0.75 kg
Diametro (sistema metrico) 20 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Altezza (sistema metrico) 9 cm
Forma Round
Volume (sistema metrico) 0.5/0.75 kg