Learn More
Gilac™ Round Selective Sorting Dustbin
Codice prodotto. 17918851
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 L
75 L
Colore:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore unitSize
17918851 50 L White Pezzo
17978851 50 L Blue Pezzo
17978391 50 L Green Pezzo
17948531 50 L Red Pezzo
17998981 50 L Yellow Pezzo
17948831 75 L White Pezzo
17998901 75 L Yellow Pezzo
17968831 75 L Blue Pezzo
17948941 75 L Red Pezzo
17908551 75 L Green Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 17918851 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G6132211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.14€
    35.31€ / pezzi 1
    Risparmia 14.83€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Round Selective Sorting Dustbin is great as a highly durable recycling bin. Reinforced bottom with anti-wear skirt.
  • Round dustbin great as a recycling bin.
  • Highly durable.
  • Reinforced bottom with anti-wear skirt.
  • Reinforced handles to prevent distortion during carrying.
  • Optional, choice of two lids.
  • External Diameter includes handles.
  • Width corresponds to diameter without handles.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 L
Diametro (sistema metrico) esterno 610 mm
Diametro (sistema imperiale) esterno 24 in.
Capacità (sistema imperiale) 13.2 gal.
Colore White
Altezza (sistema metrico) 465 mm
Forma Round
Autoclavabile Not Autoclavable
Altezza (sistema imperiale) 18.3 in.
Materiale HDPE
Product Type Dust Bin