Descrizione
- For 120 mesh sieves, and finer
- Keeps sieves clean for better separation
- Will not damage or hinder sieve performance
- Nylon bristles
Specifica
Specifica
| Materiale | Nylon Bristle, Wooden Handle |
| Descrizione | Sieve Cleaning Brush |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sieve Cleaning |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Test Sieves |
| Dimensione particelle | Clean 120 Mesh and Finer |