Learn More
BRAND™ Coplin Staining Troughs
Codice prodotto. 10315091 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio vetrini:
10
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio vetrini Dimensione della confezione
10315091 10 pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10315091 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 472800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    311.00€ / pezzi 10
    Risparmia 49.00€
    13% Sconto
In stock
Soda-lime glass construction. Fits 10 slides, 76 x 26mm
  • Round
  • Soda-lime glass construction.
  • Fits 10 slides 76 x 26mm
  • Supplied in packs of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Round
Materiale Soda Lime Glass
Tipo Staining Trough
Da utilizzare con (applicazione) Staining
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10 slides
Conteggio vetrini 10
Altezza (sistema metrico) 115 mm
Profondità (sistema metrico) 80 mm
Diametro (sistema metrico) 80 mm