Learn More
AMSTA Rostfritt Round Stainless Steel Lid
Codice prodotto. 11854361
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
270 mm
350 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
11854361 270 mm Pezzo
11844361 350 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11854361 Fornitore AMSTA Rostfritt N. del fornitore 5110270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.48€
    51.91€ / pezzi 1
    Risparmia 70.57€
    57% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
High-quality stainless steel lids, available in various diameters.
  • Quality
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
Specifica
Product Type Drum Lid (Plain)
Diametro (sistema metrico) interno 270 mm