Learn More
Cole-Parmer™ Round-Tapered Tip Tweezers
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12.7 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Finely crafted stainless steel tweezers
- Feature hand finished points for accuracy and excellent tip hardness
- Anti-glare finish reduces eye strain
- Anti-magnetic, anti-acid and acid resistant
Specifica
Specifica
| Stile punta | Round, Tapered |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5 in. |
| Materiale | Carbon Fiber |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12.7 cm |
| Product Type | Tweezers |
| Tipo | Soft and Strong Tweezers |
| Sterilità | Sterile |