Description
- Tub made of HDPE
- Temperature resistant from -30°C to +70°C
- Suitable for food
- High degree of chemical resistance
Specifications
Specifications
| Product Type | Transport Container |
| Capacità (sistema metrico) | 75 L |
| Graduazioni | None |
| Materiale | HDPE |
| Colore | White |
| Diametro (sistema metrico) parte inferiore | 400 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 460 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Suitable for Use with Foodstuffs |
| Altezza (sistema imperiale) | 21.06 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 535 mm |
| Show More |