Learn More
Buerkle™ Round Tub
Codice prodotto. 10732907 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 L
50 L
75 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10732907 40 L Pezzo
11843492 - Pezzo
10356612 50 L Pezzo
10412372 75 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Codice prodotto. 10732907 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 34820040
In stock
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Tub for every purpose, with strong edge and practical carrying handles for safe transport. A lid can be delivered for every tub.
  • Tub made of HDPE
  • Temperature resistant from -30°C to +70°C
  • Suitable for food
  • High degree of chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Transport Container
Capacità (sistema metrico) 40 L
Graduazioni None
Materiale HDPE
Colore White
Diametro (sistema metrico) parte inferiore 330 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 370 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Suitable for Use with Foodstuffs
Altezza (sistema imperiale) 17.32 in.
Altezza (sistema metrico) 440 mm
Quantità 1 Ea.
Forma Round
Temperatura (sistema metrico) -30°C to +70°C