Learn More
Buerkle™ Round Tub
Codice prodotto. 11843492 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Capacità (sistema metrico):
40 L
50 L
75 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione Capacità (sistema metrico)
11843492 Pezzo -
10732907 Pezzo 40 L
10356612 Pezzo 50 L
10412372 Pezzo 75 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Codice prodotto. 11843492 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 34820110
In stock
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Tub for every purpose, with strong edge and practical carrying handles for safe transport. A lid can be delivered for every tub.
  • Tub made of HDPE
  • Temperature resistant from -30°C to +70°C
  • Suitable for food
  • High degree of chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Transport Container
Graduazioni None
Materiale HDPE
Colore White
Diametro (sistema metrico) parte inferiore 420 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore 710 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Suitable for Use with Foodstuffs
Altezza (sistema imperiale) 27.95 in.
Altezza (sistema metrico) 710 mm
Quantità 1 Ea.
Forma Round
Temperatura (sistema metrico) -30°C to +70°C