Learn More
Gilac™ Round Tub with Reinforced Bottom
Codice prodotto. 16284011
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
35 L
50 L
75 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16284011 50 L Pezzo
16274011 35 L Pezzo
16204021 75 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16284011 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G608221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.28€
    43.94€ / pezzi 1
    Risparmia 17.34€
    28% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
The Round Tub with Reinforced Bottom has rigid walls to prevent distortion when loaded. Ergonomic handles.
  • Rigid walls to prevent distortion when loaded
  • Ergonomic handles
  • Easy to clean and dry
  • Anti-wear skirt
  • Dimensions including handles
Specifica
Certificazione/Conformità Food Contact Certified
Product Type Reinforced Round Tub
Capacità (sistema imperiale) 13.2 gal.
Capacità (sistema metrico) 50 L
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Food Contact
Materiale LDPE
Temperatura max (sistema metrico) 60°C
Forma Round
Lunghezza (sistema imperiale) 24.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 620 mm
Larghezza (sistema imperiale) 21.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 545 mm
Altezza (sistema imperiale) 13.4 in.
Altezza (sistema metrico) 340 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 15.7 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 24.4 in.
Diametro (sistema metrico) interno 400 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 620 mm
Peso (sistema imperiale) 90.66 oz.
Peso (sistema metrico) 2.57 kg