Learn More
Bochem™ Round Wire Basket
Codice prodotto. 10326291
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
18/10 E-Poli
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
10326291 18/10 E-Poli Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10326291 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 10052
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Bochem™ Round Wire Basket is constructed of high quality Stainless Steel and includes a handle.
  • Round
  • Special high quality processing
  • Stainless Steel
Specifica
Materiale 18/10 E-Poli
Diametro (sistema metrico) interno 150 mm
Altezza (sistema metrico) 120 mm