Learn More
RP105/CD180 Antibody (G28-8), DyLight 680, R&D Systems™
Codice prodotto. 18603287 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18603287 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18603287 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP262228FR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.61€
    406.35€ / 0.1mL
    Risparmia 80.26€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
RP105/CD180 Monoclonal antibody specifically detects RP105/CD180 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene RP105/CD180
Applicazioni Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Functional Assay
Classificazione Monoclonal
Clone G28-8
Coniugato DyLight 680
Formulazione PBS
Alias gene CD180 antigenMGC126233, CD180 molecule, LY64MGC126234, Ly78, Lymphocyte antigen 64, lymphocyte antigen-64, radioprotective, 105kDa, Radioprotective 105 kDa protein, RP105lymphocyte antigen 64 (mouse) homolog, radioprotective, 105kD
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human tonsillar B cells
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology, Innate Immunity
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4064
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus