Learn More
RPH-2823, MedChemExpress
Descrizione
RPH-2823, a basic triamterene derivative, induces a dose-dependent decrease in short-circuit current (SCC) and increase in transepithelial electrical resistance.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | RPH-2823 |
| CAS | 96558-24-6 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H22N8O2 |
| Quantità | 1 mg |
| SMILES | OC(COC1=CC=C(C2=NC3=C(N)N=C(N)N=C3N=C2N)C=C1)CN(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 370.41 |
| Peso formulazione | 370.41 |
| Percent Purity | 99.0% |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only