Learn More
RPMI 1640 Medium, Powder, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11470315 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 1 L
Dimensione della confezione:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470315 10 x 1 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11470315 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 091060120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.39€
    152.25€ / 10L
    Risparmia 19.14€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Formulated to support lymphoblastoid cells in suspension culture, but it has since been shown to support a wide variety of cells that are anchorage dependent.
Specifica
Forma Powder
Senza additivi No Sodium Bicarbonate
Quantità 10 x 1 L
Content And Storage 4°C