missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius RPMI 1640 Medium without L-Glutamine and Phenol Red

Codice prodotto. 31908395 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31908395 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31908395 Fornitore Sartorius N. del fornitore 011031A
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Developed for the long-term culture of blood cells, human leukocytes (e.g. neoplastic WBC's) and for hybridoma cultures.

  • Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium is suitable for a variety of mammalian cells, including HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytes, and carcinoma cells.
  • A variety of RPMI 1640 Medium modifications are available for different cell culture applications.
  • Modified as follows:
    • With Glucose
    • With Sodium Bicarbonate
    • Without L-Glutamine
    • Without Phenol Red

Specifica

Forma Liquid
Product Type RPMI Cell Culture Media
Con additivi Glucose, Sodium Bicarbonate
Senza additivi No Glutamine, No Phenol Red
Quantità 500 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.