Learn More
Cytiva rProtein A Sepharose™ Fast Flow Affinity Media
Codice prodotto. 10117549 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
200 mL
Capacità di legame:
50 mg Human lgG/mL
50 mg Human lgG/mL medium2
Dimensione della confezione:
25mL
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Capacità di legame unitSize
10117549 200 mL 50 mg Human lgG/mL medium2 Pezzo
10313350 25 mL 50 mg Human lgG/mL 25mL
10302870 5 mL 50 mg Human lgG/mL medium2 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10117549 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17127903
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Designed for purification of monoclonal and polyclonal antibodies at labs and process scales
  • Composed of recombinant protein A coupled with cross-linked 4% agarose base matrix
  • High dynamic binding capacity, single-point attachment of protein A, with high recovery, high purity and low ligand leakage
  • No mammalian components involved during manufacturing process
  • Matrix: 4% cross-linked agarose
  • Average particle size: 90μm (d50V)
  • Ligand: 6mg rProtein A/mL medium (E. coli)
  • Binding capacity: ∽50mg human IgG/mL media
  • pH stability working range: 3 to 10
  • Pressure/Flow specification: base matrix 150 to 250cm/hr., 100kPa, XK 50/60 column, bed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 200 mL
Stabilità Stable in aqueous Buffers commonly used in Protein A Chromatography
Da utilizzare con (applicazione) For PurifiCatIon of Monoclonal and Polyclonal Antibodies at Labs and Process Scales
Requisiti di stoccaggio 2°C to 8°C
Capacità di legame 50 mg Human lgG/mL medium2
Product Type rProtein A Sepharose Fast Flow Media
Portata 150 to 250 cm/Hoμr
Dimensione particelle 60 to 165 μm
Altezza letto (sistema imperiale) 9.84 in.
Altezza letto (sistema metrico) 25 cm
Pressione max 100 kPa
Matrix 4% Cross-Linked Agarose
Intervallo di pH 2 to 9
Tampone di conservazione 20% Ethanol
Tipo di legante Recombinant Protein A (E. coli)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • rProtein A Sepharose Fast Flow
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.