Learn More
Cytiva rProtein A Sepharose™ Fast Flow Affinity Media
Codice prodotto. 10302870 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
200 mL
Capacità di legame:
50 mg Human lgG/mL
50 mg Human lgG/mL medium2
Dimensione della confezione:
25mL
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Capacità di legame Dimensione della confezione
10302870 5 mL 50 mg Human lgG/mL medium2 Pezzo
10313350 25 mL 50 mg Human lgG/mL 25mL
10117549 200 mL 50 mg Human lgG/mL medium2 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10302870 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17127901
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Designed for purification of monoclonal and polyclonal antibodies at labs and process scales
  • Composed of recombinant protein A coupled with cross-linked 4% agarose base matrix
  • High dynamic binding capacity, single-point attachment of protein A, with high recovery, high purity and low ligand leakage
  • No mammalian components involved during manufacturing process
  • Matrix: 4% cross-linked agarose
  • Average particle size: 90 μm (d50V)
  • Ligand: 6 mg rProtein A/mL medium (E. coli)
  • Binding capacity: approx. 50 mg human IgG/mL media
  • pH stability working range: 3 to 10
  • Pressure/Flow specification: base matrix 150 to 250 cm/hr., 100 kPa, XK 50/60 column, bed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 mL
Stabilità Stable in aqueous Buffers commonly used in Protein A Chromatography
Da utilizzare con (applicazione) For PurifiCatIon of Monoclonal and Polyclonal Antibodies at Labs and Process Scales
Requisiti di stoccaggio 2°C to 8°C
Capacità di legame 50 mg Human lgG/mL medium2
Product Type rProtein A Sepharose Fast Flow Media
Portata 150 to 250 cm/Hoμr
Dimensione particelle 60 to 165 μm
Altezza letto (sistema imperiale) 9.84 in.
Altezza letto (sistema metrico) 25 cm
Pressione max 100 kPa
Matrix 4% Cross-Linked Agarose
Intervallo di pH 2 to 9
Tampone di conservazione 20% Ethanol
Tipo di legante Recombinant Protein A (E. coli)
Formato Bulk Media