Learn More
RPS19 Antibody [PerCP], R&D Systems™
Codice prodotto. 30498627 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30498627 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30498627 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP335925PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
RPS19 Polyclonal antibody specifically detects RPS19 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene RPS19
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Alias gene DBADBA1,40S ribosomal protein S19, ribosomal protein S19
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-145 of human RPS19 (NP_001013.1).,, Sequence:, MPGVTVKDVNQQEFVRALAAFLKKSGKLKVPEWVDTVKLAKHKELAPYDENWFYTRAASTARHLYLRGGAGVGSMTKIYGGRQRNGVMPSHFSRGSKSVARRVLQALEGLKMVEKDQDGGRKLTPQGQRDLDRIAGQVAAANKKH
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6223
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus