missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RRM2B/p53R2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Codice prodotto. 16838034 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
150 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16838034 20 μL 20µL
16828034 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16838034 Fornitore Proteintech N. del fornitore 180051AP20UL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

The p53 tumor-suppressor gene integrates numerous signals that control cell life and death. Several novel molecules involved in p53 signaling, including p53R2, Chk2, p53AIP1, Noxa, PIDD, and PID/MTA2, were recently discovered. p53R2 is a p53 inducible gene that contains a p53 binding sequence and encodes a subunit of the enzyme ribonucleotide reductase. p53R2 is induced by the reagents, ultraviolet and -gamma-irradiation that cause DNA damages. The product of p53R2 gene is directly involved in the p53 checkpoint for repair of damaged DNA. The isoform of the p53 family member p73 also induces p53R2 expression. p53R2 is an important target of p53 for tumor suppression.

Specifica

Antigene RRM2B/p53R2
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.3 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gene RRM2B
N. accesso geni Q6PEE3, Q7LG56
Alias gene p53R2, RRM2B
Simboli geni Rrm2b
Specie ospite Rabbit
Immunogeno RRM2B,p53R2 Fusion Protein Ag12499
Metodo di purificazione Antigen Affinity Chromatography
Quantità 20 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 299976, 382985, 50484
Target Species Mouse, Rat, Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.