missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RRS1 Polyclonal Antibody

Codice prodotto. 15604055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15604055 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15604055 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA550119

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total RRS1 protein.

Involved in ribosomal large subunit assembly. May regulate the localization of the 5S RNP/5S ribonucleoprotein particle to the nucleolus. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene RRS1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene Rrs1
N. accesso geni A1A5P2, Q15050, Q9CYH6
Alias gene 5730466A07Rik; AA415037; D1Ertd701e; homolog of yeast ribosome biogenesis regulator; homolog of yeast ribosome biogenesis regulatory protein RRS1; KIAA0112; MNCb-2643; regulator for ribosome resistance homolog; ribosome biogenesis regulator homolog; ribosome biogenesis regulatory protein homolog; ribosome biogenesis regulatory protein RRS1 homolog; Rrr; Rrs1; RRS1 ribosome biogenesis regulator homolog; RRS1 ribosome biogenesis regulator homolog (S. cerevisiae)
Simboli geni Rrs1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Synthesized peptide derived from internal of human RRS1.
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 23212, 297784, 59014
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.