Learn More
RS-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490368
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16490368 5 mg 5mg
16487716 100 mg 100mg
16447908 10 mg 10mg
16413857 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16490368 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19793
MedChemExpress RS-1 is a RAD51 activator, and also increases CRISPR/Cas9-mediated knock-in efficiencies.
RS-1 is a RAD51 activator, and also increases CRISPR/Cas9-mediated knock-in efficiencies.
Specifica
Materiale o nome chimico RS-1
CAS 312756-74-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H16Br2N2O3S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (190.76 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(Br)C=C1)C2=CC=C(Br)C(S(=O)(NCC3=CC=CC=C3)=O)=C2
Molecular Weight (g/mol) 524.23
Peso formulazione 524.23
Percent Purity 98.95%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only