Learn More
Macherey-Nagel™ RS 15 Alox N Flash RS cartridge
Codice prodotto. 10650156 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
I.D.: 21.2mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10650156 I.D.: 21.2mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10650156 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 732873
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 116 mm
Tipo Flash RS Cartridge
Da utilizzare con (apparecchiatura) Use in The Teledyne Isco CombiFlash Systems