Learn More
R&D Systems™ RS 17053 hydrochloride
Codice prodotto. 18065562
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18065562 50 mg 50mg
18054482 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18065562 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0985/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. α1A antagonist
α1A-adrenoceptor antagonist, with very high affinity for α1A receptors (pKi and pA2 estimates of 9.1 - 9.9) and a 30 - 100 fold selectivity over the α1B and α1D subtypes (pKi and pA2 estimates 7.7 - 7.8).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 169505-93-5
Formula molecolare C24H30Cl2N2O2
Specifica
Materiale o nome chimico RS 17053 hydrochloride
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 449.42
Purezza >98%
Peso molecolare 449.416