Learn More
RS 17053 hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
RS 17053 hydrochloride is a potent and selective α1A adrenoceptor antagonist, with a pKi value of 9.1 in native cell membrane and a pA2 value of 9.8 in functional assays.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | RS 17053 hydrochloride |
| CAS | 169505-93-5 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C24H30Cl2N2O2 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | RS-17053 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 125 mg/mL (278.14 mM) |
| SMILES | [H]Cl.ClC1=CC2=C(NC=C2CC(C)(C)NCCOC3=CC=CC=C3OCC4CC4)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 449.41 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only