Learn More
R&D Systems™ RS 246204
Codice prodotto. 30559661
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30559661 50 mg 50mg
30559660 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30559661 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 8853/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. R-Spondin-1 substitute used to initiate small intestinal organoids
RS 246204 is a R-Spondin-1 substitute. Able to initiate formation and growth of mouse intestinal organoids in media without R-Spondin-1 protein. In vivo, RS 24620 has regenerative effect in damaged intestinal epithelium mouse model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-8-(2-quinolinylthio)-1H-purine-2,6-dione
CAS 878451-87-7
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Compounds for Stem Cell Proliferation & Renewal
Formula molecolare C16H13N5O2S
Product Type Bioactive Small Molecule
Purezza 98%