Learn More
RS-246204, MedChemExpress
Codice prodotto. 16464638
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16464638 10 mg 10mg
16455476 100 mg -
16443176 25 mg 25mg
16437357 5 mg 5mg
16400937 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16464638 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY112484
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress RS-246204 is a R-spondin-1 substitute compound that is able initiate small intestinal organoids without the use of the R-spondin-1 protein.
RS-246204 is a R-spondin-1 substitute compound that is able initiate small intestinal organoids without the use of the R-spondin-1 protein.
Specifica
Materiale o nome chimico RS-246204
CAS 878451-87-7
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H13N5O2S
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 5 mg/mL (14.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N1)N(C)C2=C(N(C)C(SC3=NC4=CC=CC=C4C=C3)=N2)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 339.37
Peso formulazione 339.37
Percent Purity 99.78%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only