Learn More
Tocris Bioscience™ (RS)-CPP
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18064882
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18064882 10 mg 10mg
30001420 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18064882 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 0173/10
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Potent NMDA antagonist
Potent NMDA antagonist.
R-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100828-16-8
Formula molecolare C8H17N2O5P
Specifica
Materiale o nome chimico (RS)-CPP
Quantità 10 mg
Peso formulazione 252.21
Purezza >98%
Peso molecolare 252.207