Learn More
(RS)-Equol, LoGiCal
Codice prodotto. 30461863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30461863 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30461863 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0747.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
(RS)-Equol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico R,S-Equol
CAS 94105-90-5
Nomi componenti o analita R,S-Equol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H14 O3
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2 H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, 7,4'-Homoisoflavane, (+/-)-Equol, NV 07 alpha
InChI Formula InChI=1 S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17 H,7,9H2
SMILES Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2
IUPAC Name 3-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2 H-chromen-7-ol
Industry Type Forensics
Molecular Weight (g/mol) 242.27
Quantità 10 mg
Peso formulazione 242.0943 g/mol