Learn More
(RS)-Equol, Mikromol™
Codice prodotto. 30051810
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051810 25 mg 25mg
17949194 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051810 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0747.020025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(RS)-Equol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico R,S-Equol
CAS 94105-90-5
Nomi componenti o analita R,S-Equol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H14 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2H-1-Benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-(4-hydroxyphenyl)-, 7,4'-Homoisoflavane, (+/-)-Equol, NV 07alpha
InChI Formula InChI=1S/C15H14O3/c16-13-4-1-10(2-5-13)12-7-11-3-6-14(17)8-15(11)18-9-12/h1-6,8,12,16-17H,7,9H2
SMILES Oc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2
IUPAC Name 3-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol
Molecular Weight (g/mol) 242.27
Quantità 25 mg
Peso formulazione 242.0943 g/mol