Learn More
(RS)-MCPG, MedChemExpress
Descrizione
(RS)-MCPG (alpha-MCPG) is a competitive and selective group I/group II metabotropic glutamate receptor (mGluR) antagonist. (RS)-MCPG blocks theta-burst stimulation (TBS)-induced shifts in both juvenile and neonatal rat hippocampal neurons.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (RS)-MCPG |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 146669-29-6 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 5 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C10H11NO4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinonimo | alpha-MCPG |
| Informazioni di solubilità | 1M NaOH : 100 mg/mL (478.01 mM; ultrasonic and adjust pH to 10 with NaOH) ∣DMSO : 6 mg/mL (28.68 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;heat to 80°C) (insoluble) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only