Learn More
R&D Systems™ (RS)-(±)-Sulpiride
Codice prodotto. 30001141
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001141 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001141 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0894/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.68€
    136.50€ / 100mg
    Risparmia 15.18€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Standard selective D2-like antagonist
Standard D2-like dopamine receptor antagonist.
S-enantiomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (RS)-(±)-Sulpiride
CAS 15676-16-1
Quantità 100 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C15H23N3O4S
Peso formulazione 341.42
Purezza >99%
Peso molecolare 341.43