Learn More
Jenway™ RS232 to USB Converter
Codice prodotto. 11430609
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430609 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11430609 Fornitore Jenway™ N. del fornitore 9995979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.00€
    77.28€ / pezzi 1
    Risparmia 6.72€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Converts RS232 to USB for computers without a serial port
  • Converts RS232 to USB for computers without a serial port
  • For use with Jenway Spectrophotmeters, Conductivity and pH Meters
Specifica
Quantità 1 Ea.
Product Type RS232 to USB Converter