Learn More
IKA™ RSE XL Stirring Bar Remover
Codice prodotto. 17523626 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.04 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17523626 1.04 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17523626 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0020100641
In stock
RSE XL Universal magnetic stirring bar remover for large magnetic stirring bars.
  • Universal magnetic stirring bar remover for large magnetic stirring bars.
  • Includes mechanical coupling for removing the IKAFLON 118 float mounted stirring drive.
  • Length: 1.04 m
  • Material: PTFE, VMQ (FDA-compliant)
  • Note: Before removing stirring bars from large vessels, please remove the I-MAG drive unit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Removing Large Magnetic Stirring Bars
Da utilizzare con (apparecchiatura) IKAFLON 118 Float Mounted Stirring Drive
Include Mechanical Coupling
Lunghezza (sistema metrico) 1.04 m
Materiale PTFE, VMQ
Tipo Magnetic Stir Bar Retriever