Learn More
RSL3, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492848
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16492848
Marca: Medchem Express HY100218A
MedChemExpress RSL3 ((1S,3R)-RSL3) is an inhibitor of glutathione peroxidase 4 (GPX4) (ferroptosis activator), reduces the expression of GPX4 protein, and induces ferroptotic death of head and neck cancer cell. RSL3 increases the expression of p62 and Nrf2 and inactivates Keap1 in HN3-rslR cells.
RSL3 ((1S,3R)-RSL3) is an inhibitor of glutathione peroxidase 4 (GPX4) (ferroptosis activator), reduces the expression of GPX4 protein, and induces ferroptotic death of head and neck cancer cell. RSL3 increases the expression of p62 and Nrf2 and inactivates Keap1 in HN3-rslR cells.
Specifica
Materiale o nome chimico RSL3
CAS 1219810-16-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H21ClN2O5
Quantità 10 mg
Sinonimo (1S,3R)-RSL3
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (567.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1CC2=C([C@H](C3=CC=C(C(OC)=O)C=C3)N1C(CCl)=O)NC4=C2C=CC=C4)OC
Molecular Weight (g/mol) 440.88
Peso formulazione 440.88
Percent Purity 98.1%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.