Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori magnetici serie RT Basic
Codice prodotto. 15218834 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
2 l
20 kg
4 L
25kg
5 L
Tipo di spina:
Set di cavi con varie spine
US
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Tipo di spina Dimensione della confezione
15218834 20 kg Set di cavi con varie spine Pezzo
15298824 2 l Set di cavi con varie spine Pezzo
15208834 4 L US Pezzo
15228834 5 L US Pezzo
15238834 25kg Set di cavi con varie spine Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15218834 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88880010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00€
    223.00€ / pezzi 1
    Risparmia 19.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L'affidabilità dell'agitatore magnetico plug-and-play Serie RT Basic Thermo Scientific™ è ideale per applicazioni di agitazione di routine.
Gli agitatori magnetici plug-and-play Thermo Scientific™ Serie RT Basic sono affidabili e ideali per applicazioni di agitazione di routine. È possibile scegliere tra tre opzioni di dimensioni —120 mm, 170 mm o 220 mm — tutte con design leggero e a basso profilo con ingombro estremamente ridotto. Gli agitatori RT Basic sono dotati di superficie e corpo in polipropilene resistente ai prodotti chimici, un forte accoppiamento magnetico per garantire un'agitazione costante durante le procedure sperimentali e un motore CC senza spazzole che non genera calore. Intervallo di controllo analogico della velocità da 150 a 2500giri/min. Tutte le unità sono dotate di due coperchi piastra antiscivolo in silicone per una maggiore protezione contro le perdite di liquido.
  • Design leggero con profilo basso a ingombro ridotto
  • Forte accoppiamento magnetico per garantire un'agitazione costante durante le procedure sperimentali
  • Il motore CC senza spazzole non genera calore e non “cuoce” i campioni
  • La parte superiore e il corpo in polipropilene garantiscono eccellente resistenza chimica 
  • Tre opzioni di formato — 120 mm, 170 mm o 220 mm 
  • Controllo analogico della velocità: da 150 a 2500 giri/min
  • Tappo rimovibile
  • Due coperchi per piastre antiscivolo in silicone forniti con tutte le unità (1 nero e 1 bianco)
  • Basso assorbimento elettrico 
  • 2 anni di garanzia
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed Da 150 a 2500 rpm
Materiale piastra superiore Polipropilene
Capacità 20 kg
Forma Round
Tensione Da 100 a 240 V
Wattage 6 W
Dimensioni (L x P x A) 7.28 x 7.28 x 2.56 pollici (185 x 185 x 65 mm)
Altezza (sistema imperiale) 2.56 in.
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.28 in.
Lunghezza (sistema metrico) 185 mm
Diametro piastra superiore (sistema imperiale) 6.69 in.
Diametro piastra superiore (sistema metrico) 170 mm
Larghezza (sistema imperiale) 7.28 in.
Larghezza (sistema metrico) 185 mm
Requisiti elettrici Da 100 a 240 V 50/60 Hz
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina Set di cavi con varie spine
Certificazione/Conformità CE
Tipo di motore Motore a CC senza spazzole
Tipo Stirrer