Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori magnetici serie RT Basic
Codice prodotto. 15238834 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
2 l
20 kg
4 L
25kg
5 L
Tipo di spina:
Set di cavi con varie spine
US
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Tipo di spina Dimensione della confezione
15238834 25kg Set di cavi con varie spine Pezzo
15298824 2 l Set di cavi con varie spine Pezzo
15208834 4 L US Pezzo
15218834 20 kg Set di cavi con varie spine Pezzo
15228834 5 L US Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15238834 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88880012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00€
    266.54€ / pezzi 1
    Risparmia 59.46€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L'affidabilità dell'agitatore magnetico plug-and-play Serie RT Basic Thermo Scientific™ è ideale per applicazioni di agitazione di routine.
Gli agitatori magnetici plug-and-play Thermo Scientific™ Serie RT Basic sono affidabili e ideali per applicazioni di agitazione di routine. È possibile scegliere tra tre opzioni di dimensioni —120 mm, 170 mm o 220 mm — tutte con design leggero e a basso profilo con ingombro estremamente ridotto. Gli agitatori RT Basic sono dotati di superficie e corpo in polipropilene resistente ai prodotti chimici, un forte accoppiamento magnetico per garantire un'agitazione costante durante le procedure sperimentali e un motore CC senza spazzole che non genera calore. Intervallo di controllo analogico della velocità da 150 a 2500giri/min. Tutte le unità sono dotate di due coperchi piastra antiscivolo in silicone per una maggiore protezione contro le perdite di liquido.
  • Three size options
  • Design leggero, con profilo basso a ingombro ridotto
  • Controllo della velocità: 150 to 2500rpm
Comprende:
Two nonslip silicone plate covers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Speed 150 to 2500RPM
Materiale piastra superiore Polipropilene
Capacità 25kg
Forma Round
Tensione 100-240V
Wattage 6W
Dimensioni (L x P x A) 9.06 x 9.06 x 2.56 in. (230 x 230 x 65mm)
Altezza (sistema imperiale) 2.56 in.
Altezza (sistema metrico) 65mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.06 in.
Lunghezza (sistema metrico) 230mm
Diametro piastra superiore (sistema imperiale) 8.66 in.
Diametro piastra superiore (sistema metrico) 220mm
Larghezza (sistema imperiale) 9.06 in.
Larghezza (sistema metrico) 230mm
Requisiti elettrici 100 to 240V 50/60Hz
Frequenza 50/60Hz
Tipo di spina Set di cavi con varie spine
Certificazione/Conformità CE
Tipo di motore Motore a CC senza spazzole
Tipo Agitatori